680524
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Sinónimos:
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
cadena SMILES
OB(O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BClF3O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
Clave InChI
YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis of aryl- and hetarylfurocoumarins via Suzuki reaction
- Synthesis of Et canthinone-3-carboxylates from Et 4-bromo-6-methoxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylate via a Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling and a Cu-catalyzed amidation reaction
- Preparation of xanthines via one-pot coupling with diaminouracil
- Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with 8-bromo-1,5-naphthyridin-2-one
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)