680494
4-Bromophenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Sinónimos:
6-Butyl-2-(4-bromophenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane
About This Item
assay
97%
mp
120-124 °C
SMILES string
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
InChI key
ZBXYTGCVRYVFCP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)