MilliporeSigma
680478
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Sinónimos:
6-Butyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
247.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
126-130 °C
cadena SMILES
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H22BNO2/c1-2-3-9-16-10-12-17-15(18-13-11-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,2-3,9-13H2,1H3
Clave InChI
XBJLGTGASXIEFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)