MilliporeSigma
680281
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
127.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5310
density
1.159 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI key
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - open cup
flash_point_c
66 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)