MilliporeSigma
679844
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-chlorpropen
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4BrCl
Número de CAS:
Peso molecular:
155.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5042
bp
75-80 °C/450 mmHg
densidad
1.6343 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrCl/c1-3(4)2-5/h1-2H2
Clave InChI
LGQUWHWIEUSLLO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
99.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)