MilliporeSigma
678554
Sigma-Aldrich
Allenyl boronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
2-Allenyl-4,4,5,5-tetramethyl(1,3,2)-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
refractive index
n20/D 1.459
density
0.9237 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C
InChI
1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3
InChI key
CJAOMXUZZONOSD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
150.1 °F - closed cup
flash_point_c
65.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)