MilliporeSigma
678414
Sigma-Aldrich
O-Allyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Sinónimos:
2, 2, 2-Trichloroacetimidic acid allyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6Cl3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
202.47
Beilstein:
1907084
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.489
bp
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
densidad
1.333 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
Clave InChI
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent used for the protection of an alcohol as its allyl ether in the presence of base sensitive functionality.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
Artículos
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.