MilliporeSigma
678171
Sigma-Aldrich
3-(2-Indolinyl)-2-(trifluoromethyl)propionic acid
85%
Sinónimos:
2,3-Dihydro-α-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
85%
mp
61-66 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(CC1Cc2ccccc2N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3NO2/c13-12(14,15)9(11(17)18)6-8-5-7-3-1-2-4-10(7)16-8/h1-4,8-9,16H,5-6H2,(H,17,18)
Clave InChI
REOULSYTKDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)