MilliporeSigma
67674
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
≥98.0%
Sinónimos:
1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
227.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0%
mp
174-178 °C
SMILES string
Cl.OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)