MilliporeSigma
676209
Sigma-Aldrich
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
Sinónimos:
(1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium, Bis(2-methallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Ru(Me-allyl)2(COD), Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Fórmula lineal:
Ru(methylallyl)2(COD)
Número de CAS:
Peso molecular:
319.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
81.7-82.4 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CC=CCCC=C1.CC(=C)C[Ru]CC(C)=C
InChI
1S/C8H12.2C4H7.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-4(2)3;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1-2H2,3H3;/b2-1-,8-7-;;;
Clave InChI
GRYFGFSAXGLJLN-PHFPKPIQSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)