MilliporeSigma
676179
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylneopentylphosphonium tetrafluoroborate
95%
Sinónimos:
Di-tert-butylneopentylphosphine tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H30BF4P
Número de CAS:
Peso molecular:
304.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
258-262 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)C[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.BF4/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;2-1(3,4)5/h10H2,1-9H3;/q;-1/p+1
Clave InChI
UWNPUGYQGIWNRI-UHFFFAOYSA-O
Aplicación
  • Cocatalyst for palladium-catalyzed Kumada couplings
This neopentylphosphine ligand proved to be superior to tris(tert-butyl)phosphine in palladium-catalyzed aminations of aryl bromides and chlorides.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lensey L Hill et al.
The Journal of organic chemistry, 71(14), 5117-5125 (2006-07-01)
Di(tert-butyl)neopentylphosphine (DTBNpP) in combination with palladium sources provided catalysts with comparable or better activity for the Hartwig-Buchwald amination of aryl bromides than tri(tert-butyl)phosphine (TTBP) under mild conditions. DTBNpP also provided effective catalysts for amination reactions of aryl chlorides at elevated