MilliporeSigma
675857
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorphenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrFO
Número de CAS:
Peso molecular:
191.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
36-40 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clave InChI
JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)