675822
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6FNO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
97-101 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
COc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)