MilliporeSigma
674257
Sigma-Aldrich
Bis(11-hydroxyundecyl) disulfide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H46O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
406.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
80-84 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O2S2/c23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24/h23-24H,1-22H2
Clave InChI
QDDVALINJKRSDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)