MilliporeSigma
673668
Sigma-Aldrich
Hexylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H13(C6H12BO2)(CH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
212.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.426
densidad
1.167 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C12H25BO2/c1-6-7-8-9-10-13-14-11(2,3)12(4,5)15-13/h6-10H2,1-5H3
Clave InChI
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)