MilliporeSigma
673390
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32151902
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
204 °C (dec.)
cadena SMILES
[Cl-].CC(C)(C)n1c[n+](c2ccccc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23N2.ClH/c1-14(2,3)16-11-17(15(4,5)6)13-10-8-7-9-12(13)16;/h7-11H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • NHC borane complexes by Lewis base exchange
  • Fluorescent 5,5′-bibenzimidazolylidenes
  • Donor-acceptor triazenes
Información legal
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Emerging class of privileged ligands