MilliporeSigma
669520
Sigma-Aldrich
(S)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)methyl]pyrrolidine
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H36N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
420.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (HPLC)
optical purity
ee: ≥99.5% (HPLC)
mp
97-101 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)C([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27N/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20-22H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
InChI key
PHKHWUVAUXBNPC-FQEVSTJZSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)