MilliporeSigma
668672
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
90%
form
solid
mp
266 °C (dec.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H,(H,13,14)
InChI key
XOEKYPIBVOGCDG-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)