MilliporeSigma
668133
Sigma-Aldrich
4-(5-Bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
Sinónimos:
Ethyl 4-(5-bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13BrN2O3S
Peso molecular:
345.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
209-213 °C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)s2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)