MilliporeSigma
667927
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-nitroaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5IN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
140-144 °C
cadena SMILES
Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5IN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
Clave InChI
RIKZQOSCKSWUPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)