MilliporeSigma
667331
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6ClNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
199.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
52-56 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)