666785
4-(2′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
156-160 °C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2F)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-4-2-1-3-10(13)9-18-12-7-5-11(6-8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
MSMQSLDBKPNEPX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)