666726
tert-Butyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Methoxy-2-(methyl-13C)propane-1,3-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
density
0.765 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
COC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-27.4 °F
flash_point_c
-33 °C