MilliporeSigma
665835
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine
97%
Sinónimos:
6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
222-226 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(c(O)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(8(10)11)6(9)7-4/h2-3H,1H3,(H,7,9)
Clave InChI
YVYDGIGILRUPED-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)