MilliporeSigma
665827
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(Br)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
205.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
91-94 °C
cadena SMILES
OCc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)