MilliporeSigma
665452
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil
97%
Sinónimos:
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
128-132 °C
cadena SMILES
CCCN1C(N)=C(N)C(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
SVMBOONGPUFHRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)