MilliporeSigma
665126
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
180-184 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block used in a preparation of anthranilic acids possessing antibacterial activity.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Atli Thorarensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(10), 2823-2827 (2007-03-21)
In the past few years, a significant effort has been devoted by Pharmacia toward the discovery of novel antibiotics. We have recently described the identification of an anthranilic acid lead 1 and the optimization resulting in the advanced lead 2.