MilliporeSigma
665088
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-3-acetamidopyrrolidine
97%
Sinónimos:
tert-Butyl (3S)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D -18°, c = 3.5 in methanol
mp
86-90 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
InChI key
SLFZPSKIMUPQSR-VIFPVBQESA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)