664936
Poly[tris(2,5-bis(hexyloxy)-1,4-phenylenevinylene)-alt-(1,3-phenylenevinylene)]
Sinónimos:
PTDPV
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
average Mn 18,400
average Mw 30,200
fluorescencia
λex 448 nm; λem 518 nm in chloroform
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study