MilliporeSigma
663476
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitrobenzoic acid
96%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
182.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
207-211 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)