MilliporeSigma
662577
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-trifluoromethyl benzo-6-d1-nitrile-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC7DH2F415N
Número de CAS:
Peso molecular:
192.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
44-45 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]c1cc(F)cc(c1[13C]#[15N])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H/i1D,4+1,13+1
Clave InChI
LCCPQUYXMFXCAC-QCUBOOBBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)