MilliporeSigma
661899
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4Br2O
Número de CAS:
Peso molecular:
263.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-92 °C
cadena SMILES
Brc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Br2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Clave InChI
BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)