MilliporeSigma
661090
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
98-102 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccncc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-3-11-2-1-5(4)10/h1-3H,(H2,10,11)
Clave InChI
DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)