MilliporeSigma
659991
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylimidazolinium tetrafluoroborate
95%
Sinónimos:
1,3-Bis(tert-butyl)-4,5-dihydro-1H-imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)dihydroimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H23N2 · BF4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)N1CC[N+](=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h9H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
Clave InChI
UWHWVDXEPKIADD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for preparation of silver and rhodium complexes of stable monomeric imidazolidinylidenes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)