MilliporeSigma
659266
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
2,6-Dimethoxy-3-cyanopyridine, 2,6-Dimethoxynicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
97%
form
solid
mp
94-98 °C
SMILES string
COc1ccc(C#N)c(OC)n1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-11-7-4-3-6(5-9)8(10-7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
FBFJMMFGOXVFIO-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
532878283541392383
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
90-94 °C (lit.)
mp
38-44 °C (lit.)
mp
110-112 °C (lit.)
mp
211-215 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo, ester
functional group
isothiocyanate, nitro
functional group
bromo, carboxylic acid, fluoro
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)