MilliporeSigma
659096
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-aminopyridine
97%
Sinónimos:
2-(N,N-Bis(Boc-amino))pyridine, 2-Pyridinylimidodicarbonic acid bis(1,1-dimethylethyl)ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
294.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
81-85 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)17(11-9-7-8-10-16-11)13(19)21-15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Clave InChI
QLOPVAOGSSBUEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)