MilliporeSigma
657581
Sigma-Aldrich
4-Methylresorcinol
97%
Sinónimos:
1,3-Dihydroxy-4-methylbenzene, 2,4-Dihydroxyphenylmethane, 2,4-Dihydroxytoluene, 2,4-Toluenediol, 4-Methyl-1,3-benzenediol
About This Item
Fórmula lineal:
H3CC6H3(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
104-108 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clave InChI
FNYDIAAMUCQQDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)