MilliporeSigma
656755
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
207.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]/D −5.2±2°, c = 1 in methanol
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES string
Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI key
ZTNKTVBJMXQOBQ-SBSPUUFOSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)