MilliporeSigma
656038
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(CF3)(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
65-69 °C
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
Clave InChI
JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)