MilliporeSigma
655333
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenethyl bromide
97%
Sinónimos:
3-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5593 (lit.)
bp
172-209 °C (DSC)(lit.)
densidad
1.3708 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Clave InChI
LQDHVNHVHAYANB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here