654809
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.586 (lit.)
bp
216-220 °C
densidad
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccsc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)