MilliporeSigma
654663
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-pyrrolidinol
95%
Sinónimos:
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, (S)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, (S)-N-Z-3-Pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +21°, c = 1 in chloroform
mp
71-77 °C
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
O[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,14H,6-9H2/t11-/m0/s1
Clave InChI
MBLJFGOKYTZKMH-NSHDSACASA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)