MilliporeSigma
653705
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrophenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
248.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
116-120 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(Br)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO4/c1-13-4-2-5(8)7(10)6(3-4)9(11)12/h2-3,10H,1H3
InChI key
GAVVLRJHVWIDPK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)