MilliporeSigma
653519
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
248.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
169-173 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadena SMILES
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-11(15)10-9(14-12(13)17-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
Clave InChI
OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)