MilliporeSigma
653349
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
Sinónimos:
2-(4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
324.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C16H24N2O5/c1-16(2,3)23-15(21)17-11-6-8-18(9-7-11)13(14(19)20)12-5-4-10-22-12/h4-5,10-11,13H,6-9H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
InChI key
YPMFFOGSMOXXLA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)