652385
1-Boc-4-(4-methoxycarbonylphenyl)piperazine
97%
Sinónimos:
Methyl 4-(Boc-piperazin-1-yl)-benzoate
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
166-170 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)14-7-5-13(6-8-14)15(20)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Clave InChI
SMDBCJAJWDCJOP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?