MilliporeSigma
652164
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BF2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
187.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
104-114 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
WSRQWTCBDHWVGY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)