MilliporeSigma
651958
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2,6-Dichloronicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
176.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
74-75 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
Clave InChI
HWTMRGXKSANEDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)