MilliporeSigma
651753
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2ClFN2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
densidad
1.439 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClFN2/c5-4-7-1-3(6)2-8-4/h1-2H
Clave InChI
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-5-fluoropyrimidine can be used as a starting material for the preparation of:
  • 5-fluoro-2-amino pyrimidines by reacting with various amines in the presence of K2CO3, via C-N bond forming reaction.
  • 2-chloro-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl)benzoic acid, an intermediate, which is used in the synthesis of benzamide scaffolds as potent antagonists against P2X7 receptors.
  • 5-fluoro-2-cyano pyrimidine, a key intermediate used for the synthesis of 5-chloro-N-[(1S)-1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)ethyl]-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrimidine-2,4-diamine, as a potent inhibitor of the JAK2 kinase.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Use of ?-transaminase enzyme chemistry in the synthesis of a JAK2 kinase inhibitor
Frodsham L, et al.
Organic Process Research & Development, 17(9), 1123-1130 (2013)
Discovery of 2-chloro-N-((4, 4-difluoro-1-hydroxycyclohexyl) methyl)-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl) benzamide as a potent and CNS penetrable P2X7 receptor antagonist
Chen X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(10), 3107-3111 (2010)
Metal-free site-selective C-N bond-forming reaction of polyhalogenated pyridines and pyrimidines
Wang L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(100), 82097-82111 (2015)