MilliporeSigma
65133
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methoxy-3-oxovalerate
technical, ≥85% (GC)
Sinónimos:
Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate, Nazarov reagent
Seleccione un Tamaño
5 ML
$258.00
$258.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
$258.00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2042099
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$258.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Ensayo
≥85% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.44
bp
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketone
cadena SMILES
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)